Få mere at vide
Ohaus™ Explorer™ Semi-Micro-vægte
Artikelnummer. 15446101 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
120, 220 g
220 g
52, 120 g
Model-:
EX125
EX125D
EX225/AD
EX225D
EX225D/AD
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- unitSize
15446101 220 g EX225/AD 1 enhed
15396948 120 g EX125 Hver
15416101 120, 220 g EX225D/AD 1 enhed
15422350 120, 220 g EX225D Hver
15476091 52, 120 g EX125D 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15446101 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30219002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Få vægten, der kombinerer ekstremt nøjagtige vejeresultater med intelligent præstation. Ohaus Explorer Semi-Micro-vægten er bygget til sofistikeret, professionel vejning og er designet med innovativ teknologi for at sikre, at dine meget specifikke vejeresultater er nøjagtige.
  • Intelligent drift til applikationer, der kræver ekstrem nøjagtighed
  • Intuitiv software giver en ekstremt moderne brugeroplevelse
  • Konstruktion designet til at øge brugervenligheden
  • Grafisk VGA-farvedisplay (5,7 in. diagonal), 4-leders resistiv berøringsskærm
  • QWERTY-tastatur og numerisk tastatur til hurtigt at indtaste GLP- og GMP-data og andre data
  • AC-adapter (medfølger)
  • Nem adgang til kommunikationsporte inklusive 2 enheder USB-port og RS232 og en valgfri tredje port på enten RS232 eller Ethernet
  • GLP/GMP-dataoutput med realtidsur
  • Dataoverførselsfunktion
  • Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål, antistatisk trækskærm af glas med flip-top-dør
  • Udskifteligt dæksel til brug, automatisk dør som ekstraudstyr
  • AutoCal™ fuldautomatisk internt kalibreringssystem
  • Hurtig stabiliseringstid
  • Fire berøringsfri sensorer
  • Indbygget ionisator med automatiske dørmodeller
  • Op til 14 betjeningssprog
  • GEM til USB-funktion, menulåsekontakt
  • sikkerhedsbeslag, integreret vægt under krogen til vejning under vægten
  • Aftagelig vejeplatform i rustfrit stål
  • Stabilitetsindikator, over- og underbelastningsindikatorer, automatisk standby
  • Anvendelsestilstande: Vejning, procentvejning, tælling af dele, kontrolvejning, dynamisk/dyrevejning, fyldning, totalisering, formulering, differentiel vejning, massefyldebestemmelse, peak-hold, pipettejustering, SQC
  • Måleenheder: g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, brugerdefineret enhed 1, brugerdefineret enhed 2, brugerdefineret enhed 3
  • Anvendelser: forskningslaboratorium, apotek, let industriel installation, klasseværelse
Ordreinfo
OIML-modeller er tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 61010-1, IEC 61010-1
Oversigt Analytical-vægt
Volumen 220 g
Display Type Grafisk VGA-farveskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Inkluderer Automatisk dør
Linearitet ±0,1 mg
Materiale Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål
Model- EX225/AD
Stabiliseringstid ≤3,≤8 sek.
Type Semi-Micro-vægt
Mål (D x B x H) Indvendig 350 x 230 x 393 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 80 mm
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Spænding AC-adapterindgang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, AC-adapter