Få mere at vide
Ohaus™ Explorer præcisionsvægte
Artikelnummer. 11800133 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
420 g
1.1 kg
4.2 kg
10.2 kg
Model-:
EX10201M
EX10202M
EX1103M
EX4202M
EX423M
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11800133
Brand: Ohaus™ 83021366
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner moderne funktioner og designelementer for at tilbyde uovertruffen funktionalitet i højtydende vægte. Ohaus™ Explorer Precision Balances forenkler selv de mest komplekse laboratoriemålinger.
Ohaus™ Explorer™ har avancerede programmer til at forenkle selv de mest komplekse laboratoriemålinger. Uanset om det drejer sig om at bestemme forskellen mellem start- og restvægte eller at beregne tætheden af faste stoffer og væsker, kan Explorer™ eliminere behovet for tidskrævende manuelle beregninger og datalogning. Den højopløselige skærm og den innovative brugergrænseflade gør vægtopsætning og brug ubesværet. Alle 3 vægte fås med trækskærm af glas.
  • Flersproget VGA-farveberøringsskærm i høj opløsning med ikoner for enkel betjening
  • Programmerbare multifunktionelle berøringsfrie sensorer for renlighed, hastighed og sikkerhed
  • Flere anvendelsestilstande plus bibliotek til lagring af personlige indstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Volumen 10.2 kg
Display Type Grafisk VGA-berøringsskærm i farver, 4 kabler
Læsbarhed 0.1 g
Inkluderer Terminal, vejebase, 180 x 210 mm vejeplade
Linearitet ±0,2 g
Materiale ABS-plast, rustfrit stål, glas
Model- EX10201M
Gentagelighed ±0,1 g
Følsomhedsdrift 3 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤1 sek.
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Test belastning 10 kg, OIML F1 eller ASTM Klasse 2
Type Precision-vægt
Vejetilstande Vejning, deletælling, procentvejning, checkw
Diameter (metrisk) ydre pande 190 x 200 mm
Vægt (metrisk) 5 kg
Elektriske krav AC Adapterindgang: 100/240VAC, 0,6A, 50 til 60Hz
Strømstyrke 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz