Få mere at vide
OHAUS™ Explorer™ Præcisionsvægte
Artikelnummer. 15309042 Shop alle Ohaus produkter
Læsbarhed:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
Model-:
EX2202/E
EX223/E
EX4202/E
EX423/E
EX6201/E
EX6202/E
Stabiliseringstid:
≤1 sek.
≤1,5 sek.
Prøvestørrelse:
220 g
420 g
2.2 kg
4.2 kg
6.2 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15309042
Brand: OHAUS™ 30061979
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Explorer er steget til det næste niveau af opfindsomhed; udvider sine moderne funktioner og design for at tilbyde uovertruffen funktionalitet.
  • Stor berøringsskærm i farver
  • Ikon-drevet anvendelsessoftware med 14 unikke anvendelsestilstande
  • Justerbar vinkelskærm i 3 niveauer
  • Nye optimerede specifikationer for linearitet og repeterbarhed
  • Forbedret vibrationsfiltrering for bedre vægtstabilitet
  • Alle modeller leveres som standard med AutoCal™ automatisk intern kalibrering
  • 3 x 3 filtreringsopsætning sikrer hurtige og stabile vejeresultater
  • Basen og displayet er adskilt for maksimal fleksibilitet i ethvert arbejdsområde
  • Modeller med trækskærm isolerer vejekammeret for at forbedre stabilitet og hastighedsresultater, samtidig med at de giver maksimal adgang til vejekammeret gennem topmonterede sidedøre eller gennem den alsidige topdør, der vipper eller skyder op
  • Håndfri adgang fås med valgfri automatiske sidedøre
  • Nem adgang til kommunikationsporte (USB, RS232) plus 3. kommunikationsport (Ethernet eller 2. RS232)
  • GLP og GMP inklusive dato og klokkeslæt, direkte dataoverførsel
  • Metalbund, ABS-tophus, skål i rustfrit stål, trækskærm af glas med flip-top-dør, udskifteligt dæksel til brug
  • 3-dørs trækskærm med aftagelige paneler på 0,1 mg og 1 mg modeller med trækskærmslys
  • Modulært displaydesign med justerbar vinkel (fastgøres til base, væg eller valgfrit tårn)
  • AutoCal automatisk intern kalibrering
  • Niveauassistentfunktion med oplyst niveauindikator
  • Valgbare miljø- og autoprintindstillinger
  • Integreret vægt under krog
  • Beskyttende betræk til brug
  • Software-låsekontakt
  • 4,5 cm (diagonal) VGA-berøringsskærm i høj opløsning og fuld farve inklusive QWERTY- og numeriske tastaturer plus indikation af vejekapacitet
Anvendelser
Vejning (17 enheder + tilpassede enheder), deletælling, procentvejning, dyre-/dynamisk vejning, kontrolvejning, fyldning, totalisering, formulering, differentiel vejning, massefyldebestemmelse, peakhold, ingrediensomkostninger, pipettejustering, brutto-/netto-/tara-vejning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Berøringsskærm
Certificeringer/compliance NIST, AM-5847, IEC/EN 61010-1:2010, CAN/CSA-C22.2,
Tilslutningstype RS-232, USB, valgfri Ethernet eller 2. RS232
Volumen 220 g
Display Type Farvegrafik
Læsbarhed 0.001 g
Format Gram, milligram, kilogram, karat, ounce, troy ounce
Inkluderer Automatisk trækskærm 3 dørs, indvendig (AutoCal™ )
Linearitet ±0,002 g
Materiale ABS-plast, rustfrit stål, glas
Model- EX223/E
Gentagelighed <±0,001 g
Prøvestørrelse 220 g
Følsomhedsdrift 1,5 ppm/° C
Stabiliseringstid ≤1,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Type Precision-vægt
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) panorering 13 cm
Højde (engelsk) 13,8 tommer
Højde (metrisk) 35 cm
Dybde (engelsk) 15,5 tommer
Dybde (metrisk) 39.3 cm
Vægt (engelsk) 15.2 lb.
Vægt (metrisk) 6.9 kg
Elektriske krav 100/240 V 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz