Få mere at vide
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP Semi-Mikro Balance
Artikelnummer. 31454187 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen
31454187 120 g
31454149 82 g, 120 g
31454169 120 g, 220 g
31454178 220 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31454187 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 31059078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62895.00 DKK
    47244.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 15650.15 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Avancerede EXP Series-balancer forbedrer din arbejdsgang med fremragende vejningspræstation, avanceret kommunikation og miljøvenligt design.
Intelligent brugeroplevelse
  • 7-tommer touchskærm: Levende farver, et letrenligt glaspanel og kemisk resistens sikrer en klar og holdbar grænseflade.
  • Aftagelig terminal og base: Designet til fleksibilitet og velegnet til små laboratorieskabe eller afsugshætter.
  • Ubesværet opsætning og overvågning: Motoriseret nivelleringssystem med en digital nivellerboble, der sikrer en glat og ligetil opsætning.
  • Intuitiv stikprøvehåndtering og pålidelige statusindikatorer: Har en intuitiv prøvespotlight, der giver klar sigte, hvilket sikrer præcis og problemfri håndtering af prøverne.
  • Tilpassede terminal- og draftshield-statuslys: Giv klar og øjeblikkelig feedback om under- eller overbelastningsforhold.
  • Forbedret anti-pinch automatisk trækskærmsdør: Sikkerhedsbeskyttelse med IR-sensorfunktion for nem adgang til prøven og forebyggelse af håndskader.
  • Halvåbent design; Skræddersyet til pulverprøver, der kræver længere tid for at stabilisere sig med luftstrømmen
  • Standard firkantet vejepande: Designet til laboratorieeffektivitet og specifikt designet til at hjælpe med prøveforberedelse.
  • eksempelbiblioteker delt mellem applikationer; Ansøg til 15 vejningsapplikationer og 3000 prøvebiblioteker for Explorer Plus EXP
  • Aftageligt trækskjold: Til nem rengøring og langtidspleje samt specifikke store vægtningsapplikationer.
Fremragende vejningspræstation
  • Digital højhastigheds lastcelle: De digitale vægtkomponenter (DWC) giver fordelen ved at skabe selvstændige load cell-moduler. Hurtige og præcise målinger med denne avancerede teknologi sikrer, at vejningsprocesserne både er hurtige og meget præcise.
  • Forhøjet digital load cell-platform: Udstyret med 3 omgivelsessensorer til at måle nøglefaktorer for lastceller: temperatur, fugtighed og lufttryk. Omfattende overvågning sikrer optimale vejeforhold, hvilket øger nøjagtigheden og pålideligheden af målingerne.
  • Interne kalibreringssystemer: Automatiske og brugerudløste spændkalibreringsmuligheder sikrer præcise målinger.
  • Anti-Static Draftshield: Reducerer statisk elektricitet omkring balancen for ensartede resultater.
  • Indbygget ionisator i Draftshield-modeller: Fjerner den statiske ladning fra prøveoverfladen og neutraliserer vægtkammeret for et stabilt miljø.
  • Rutinemæssig gentagelsestest: Sikrer konsekvent langsigtet nøjagtighed og pålidelighed. Ideelt til kritiske anvendelser som vejning i regulerede miljøer, hvor det er nødvendigt at opfylde strenge usikkerhedskrav (f.eks. kræver farmakopei usikkerhed ≤ 0,10%).
Understøtter overholdelse af datasporbarhed
  • Udstyret med flere USB porte; Med en enestående fleksibilitet giver direkt-til-Excel-funktionen en grundlæggende, men meget brugervenlig løsning til dataoverførsel.
  • HID Forbindelse: Human Interface Device muliggør forbindelser til computere uden behov for drivere og nem integration med LIMS MES-systemer.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) sikrer nøjagtig tidsregistrering.
  • Systemlog: Alle ændringer foretaget i balanceindstillingen vil gemme poster i systemlogfilen. Disse systemlogfiler kan gennemgås og eksporteres som PDF til et USB USB-drev.
  • Direkte dataoverførsel: Direkte eksport til Excel og lagring af data i USB CSV- og PDF-formater.
  • Etiketudskrivningsfunktion: 2 forudindstillede skabeloner og 10 tilpassede skabeloner til håndtering af overførsler af halvfærdige produkter.
  • Elektronisk signatur: Når funktionen Elektronisk Signatur er aktiveret, vil bruger-ID'et blive brugt i udskriftsfeltet, når bruger-ID-indholdsindstillingen vælges.
Miljøvenligt design
  • Strømforbrug: 65% reduktion i dvaletilstand.
  • Reduceret forsendelsesvægt: 36% vægtreduktion for ikke-draftshield-modeller, 64% vægtreduktion for draftshield-modeller.
  • Genanvendte materialer: Op til 58% af de samlede komponenter. Aluminiumskonstruktion: Erstatter de fleste plastmaterialer for holdbarhed og bæredygtighed.
  • Dematerialisering: Reducerer antallet af komponenter for at forbedre produktionseffektiviteten.
  • ACT Labelcertificering: Elleve modeller er certificeret med etiketten ACT , hvilket fremhæver deres miljøpåvirkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Sømløst setup med motoriseret nivellering, anti-klem autodøre, berøringsfri sensorer, ionisatorer og draftshield-lys. En 7-tommer glas-touchskærm, kemisk beskyttelse og to tilpasselige statuslys.
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Tilslutningstype Tidssynkronisering NTP, understøttelse af HID (Human Interface Device) forbindelse til en computer uden behov for drivere, 4-niveaus brugerstyring og en intern systemlogkapacitet på 100.000 poster, 3000 applikationsprøvebiblioteker
Volumen 120 g
Display Type Farve TFT Touchskærm
Læsbarhed 0.01 mg
Fugtighedsområde 80% RH, ikke-kondenserende
Inkluderer Inuse-dæksel
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk, French, German, Italian, Polish, Spanish
Linearitet 0.2 mg
Materiale Zinklegering
Model- EXP125/AD
Gentagelighed 0.02 mg
Stabiliseringstid 5 sekunder.
Test belastning 100 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Type Semi-mikro balance
Vejetilstande Tjek vejning, optælling, datakommunikation, densitetsbestemmelse, differentialvejning, fyldning, formulering, lovlig til handel, procentvægtning, pipettekalibrering, statistik/sqc, vejning nedenfor
Dimensioner (L x B x H) 408 x 229 x 372 mm
Længde (metrisk) 408 mm
Bredde (engelsk) Pan 3,14 tommer
Bredde (metrisk) 229 mm
Bredde (metrisk) panorering 80 mm
Højde (metrisk) 372 mm
Dybde (metrisk) 408 mm
Vægt (metrisk) 8.7 kg
Elektriske krav AC Adapter (Inkluderet)
Spænding 100/240 V
Strømstyrke 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz