Få mere at vide
OHAUS™ Explorer Plus™ EXP High Capacity Balance med GB fast stik
Artikelnummer. 31454180 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
24 kg
35 kg
65 kg
Model-:
EXP24001
EXP24001M-GB
EXP35001
EXP35001M-GB
EXP65001
EXP65001M-GB
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model-
31454180 24 kg EXP24001
31454170 35 kg EXP35001
31454158 65 kg EXP65001
31454133 24 kg EXP24001M-GB
31454173 35 kg EXP35001M-GB
31454210 65 kg EXP65001M-GB
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31454180 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 31062769
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Avancerede EXP Series-balancer forbedrer din arbejdsgang med fremragende vejningspræstation, avanceret kommunikation og miljøvenligt design.
Intelligent brugeroplevelse
  • 7-tommer touchskærm: Levende farver, et letrenligt glaspanel og kemisk resistens sikrer en klar og holdbar grænseflade.
  • Aftagelig terminal og base: Designet til fleksibilitet og velegnet til små laboratorieskabe eller afsugshætter.
  • Ubesværet opsætning og overvågning: En digital boble, der sikrer en glat og ligetil opsætning.
  • Intuitiv stikprøvehåndtering og pålidelige statusindikatorer: Giver klar sigtbarhed, hvilket sikrer præcis og problemfri håndtering af prøverne.
  • Tilpassede terminalstatuslys: Giv klar og øjeblikkelig feedback om under- eller overbelastningsforhold.
  • Standard firkantet vejepande: Designet til laboratorieeffektivitet og specifikt designet til at hjælpe med prøveforberedelse.
  • Eksempelbiblioteker delt mellem applikationer: Ansøg til 15 vejningsapplikationer og 3000 prøvebiblioteker for Explorer Plus EXP
Fremragende vejningspræstation
  • Digital højhastigheds lastcelle: De digitale vægtkomponenter (DWC) giver fordelen ved at skabe selvstændige load cell-moduler. Hurtige og præcise målinger med denne avancerede teknologi sikrer, at vejningsprocesserne både er hurtige og meget præcise.
  • Forhøjet digital load cell-platform: Udstyret med 3 omgivelsessensorer til at måle nøglefaktorer for lastceller: temperatur, fugtighed og lufttryk. Omfattende overvågning sikrer optimale vejeforhold, hvilket øger nøjagtigheden og pålideligheden af målingerne.
  • Interne kalibreringssystemer: Automatiske og brugerudløste spændkalibreringsmuligheder sikrer præcise målinger.
  • Rutinemæssig gentagelsestest: Sikrer konsekvent langsigtet nøjagtighed og pålidelighed. Ideelt til kritiske anvendelser som vejning i regulerede miljøer, hvor det er nødvendigt at opfylde strenge usikkerhedskrav (f.eks. kræver farmakopei usikkerhed ≤ 0,10%).
Understøtter overholdelse af datasporbarhed
  • Udstyret med flere USB porte: Med en enestående fleksibilitet giver direkt-til-Excel-funktionen en grundlæggende, men meget brugervenlig løsning til dataoverførsel.
  • HID Forbindelse: Human Interface Device muliggør forbindelser til computere uden behov for drivere og nem integration med LIMS MES-systemer.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) sikrer nøjagtig tidsregistrering.
  • Systemlog: Alle ændringer foretaget i balanceindstillingen vil gemme poster i systemlogfilen. Disse systemlogfiler kan gennemgås og eksporteres som PDF til et USB USB-drev.
  • Direkte dataoverførsel: Direkte eksport til Excel og lagring af data i USB CSV- og PDF-formater.
  • Etiketudskrivningsfunktion: 2 forudindstillede skabeloner og 10 tilpassede skabeloner til håndtering af overførsler af halvfærdige produkter.
  • Elektronisk signatur: Når funktionen Elektronisk Signatur er aktiveret, vil bruger-ID'et blive brugt i udskriftsfeltet, når bruger-ID-indholdsindstillingen vælges.
Miljøvenligt design
  • Strømforbrug: 65% reduktion i dvaletilstand.
  • Reduceret forsendelsesvægt: 36% vægtreduktion for ikke-draftshield-modeller, 64% vægtreduktion for draftshield-modeller.
  • Genanvendte materialer: Op til 58% af de samlede komponenter. Aluminiumskonstruktion: Erstatter de fleste plastmaterialer for holdbarhed og bæredygtighed.
  • Dematerialisering: Reducerer antallet af komponenter for at forbedre produktionseffektiviteten.
  • ACT Labelcertificering: Elleve modeller er certificeret med mærket ACT , hvilket fremhæver deres miljøpåvirkning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Sømløst setup med motoriseret nivellering, anti-klem autodøre, berøringsfri sensorer, ionisatorer og draftshield-lys. En 7-tommer glas-touchskærm, kemisk beskyttelse og to tilpasselige statuslys.
Tilslutningstype Tidssynkronisering NTP, understøttelse af HID (Human Interface Device) forbindelse til en computer uden behov for drivere, 4-niveaus brugerstyring og en intern systemlogkapacitet på 100.000 poster, 1000 applikationssamplebiblioteker.
Volumen 24 kg
Display Type Farve TFT Touchskærm
Læsbarhed 0.1 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deleoptælling, kontroltælling, procentvægtning, kontrolvejning, dynamisk vejning, totalisering, formulering, differential, densitetsbestemmelse, peak hold, SQC variation i fyldvægt, flowhastighedskontrol
Inkluderer Inuse-dæksel
Linearitet 0.2 g
Materiale Rustfrit stål
Model- EXP24001
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 1 sek.
Test belastning 24 kg, OIML F2 eller ASTM CL 4
Type Precision-vægt
Vejetilstande Tjek vejning, optælling, datakommunikation, densitetsbestemmelse, differentialvejning, fyldning, formulering, lovlig til handel, procentvægtning, pipettekalibrering, statistik/sqc, vejning nedenfor
Dimensioner (L x B x H) 438 x 378 x 125 mm
Længde (metrisk) 438 mm
Længde (metrisk) Pan 311 mm
Bredde (engelsk) Pan 14,84 tommer
Bredde (metrisk) 378 mm
Bredde (metrisk) panorering 377 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Dybde (metrisk) 438 mm
Vægt (metrisk) 11 kg
Elektriske krav AC Strøm (Inkluderet)
Spænding 100/240 V
Strømstyrke 0,5 A
Frekvens 50/60 Hz
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk