Beskrivelse
Intelligent brugeroplevelse
- 7-tommer touchskærm: Levende farver, et letrenligt glaspanel og kemisk resistens sikrer en klar og holdbar grænseflade.
- Aftagelig terminal og base: Designet til fleksibilitet og velegnet til små laboratorieskabe eller afsugshætter.
- Ubesværet opsætning og overvågning: Motoriseret nivelleringssystem med en digital nivellerboble, der sikrer en glat og ligetil opsætning.
- Intuitiv stikprøvehåndtering og pålidelige statusindikatorer: Har en intuitiv prøvespotlight, der giver klar sigte, hvilket sikrer præcis og problemfri håndtering af prøverne.
- Tilpassede terminal- og draftshield-statuslys: Giv klar og øjeblikkelig feedback om under- eller overbelastningsforhold.
- Forbedret anti-pinch automatisk trækskærmsdør: Sikkerhedsbeskyttelse med IR-sensorfunktion for nem adgang til prøven og forebyggelse af håndskader.
- Halvåbent design; Skræddersyet til pulverprøver, der kræver længere tid for at stabilisere sig med luftstrømmen
- Standard firkantet vejepande: Designet til laboratorieeffektivitet og specifikt designet til at hjælpe med prøveforberedelse.
- eksempelbiblioteker delt mellem applikationer; Ansøg til 15 vejningsapplikationer og 3000 prøvebiblioteker for Explorer Plus EXP
- Aftageligt trækskjold: Til nem rengøring og langtidspleje samt specifikke store vægtningsapplikationer.
Fremragende vejningspræstation
- Digital højhastigheds lastcelle: De digitale vægtkomponenter (DWC) giver fordelen ved at skabe selvstændige load cell-moduler. Hurtige og præcise målinger med denne avancerede teknologi sikrer, at vejningsprocesserne både er hurtige og meget præcise.
- Forhøjet digital load cell-platform: Udstyret med 3 omgivelsessensorer til at måle nøglefaktorer for lastceller: temperatur, fugtighed og lufttryk. Omfattende overvågning sikrer optimale vejeforhold, hvilket øger nøjagtigheden og pålideligheden af målingerne.
- Interne kalibreringssystemer: Automatiske og brugerudløste spændkalibreringsmuligheder sikrer præcise målinger.
- Anti-Static Draftshield: Reducerer statisk elektricitet omkring balancen for ensartede resultater.
- Indbygget ionisator i Draftshield-modeller: Fjerner den statiske ladning fra prøveoverfladen og neutraliserer vægtkammeret for et stabilt miljø.
- Rutinemæssig gentagelsestest: Sikrer konsekvent langsigtet nøjagtighed og pålidelighed. Ideelt til kritiske anvendelser som vejning i regulerede miljøer, hvor det er nødvendigt at opfylde strenge usikkerhedskrav (f.eks. kræver farmakopei usikkerhed ≤ 0,10%).
Understøtter overholdelse af datasporbarhed
- Udstyret med flere USB porte; Med en enestående fleksibilitet giver direkt-til-Excel-funktionen en grundlæggende, men meget brugervenlig løsning til dataoverførsel.
- HID Forbindelse: Human Interface Device muliggør forbindelser til computere uden behov for drivere og nem integration med LIMS MES-systemer.
- Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) sikrer nøjagtig tidsregistrering.
- Systemlog: Alle ændringer foretaget i balanceindstillingen vil gemme poster i systemlogfilen. Disse systemlogfiler kan gennemgås og eksporteres som PDF til et USB USB-drev.
- Direkte dataoverførsel: Direkte eksport til Excel og lagring af data i USB CSV- og PDF-formater.
- Etiketudskrivningsfunktion: 2 forudindstillede skabeloner og 10 tilpassede skabeloner til håndtering af overførsler af halvfærdige produkter.
- Elektronisk signatur: Når funktionen Elektronisk Signatur er aktiveret, vil bruger-ID'et blive brugt i udskriftsfeltet, når bruger-ID-indholdsindstillingen vælges.
Miljøvenligt design
- Strømforbrug: 65% reduktion i dvaletilstand.
- Reduceret forsendelsesvægt: 36% vægtreduktion for ikke-draftshield-modeller, 64% vægtreduktion for draftshield-modeller.
- Genanvendte materialer: Op til 58% af de samlede komponenter. Aluminiumskonstruktion: Erstatter de fleste plastmaterialer for holdbarhed og bæredygtighed.
- Dematerialisering: Reducerer antallet af komponenter for at forbedre produktionseffektiviteten.
- ACT Labelcertificering: Elleve modeller er certificeret med etiketten ACT , hvilket fremhæver deres miljøpåvirkning
Tekniske data
Tekniske data
| Automationsgrænseflade | Sømløst setup med motoriseret nivellering, anti-klem autodøre, berøringsfri sensorer, ionisatorer og draftshield-lys. En 7-tommer glas-touchskærm, kemisk beskyttelse og to tilpasselige statuslys. |
| Kalibrering | AutoCal™ - Automatisk |
| Kapacitet (engelsk) Offset Load | 11,28 oz. |
| Tilslutningstype | Tidssynkronisering NTP, understøttelse af HID (Human Interface Device) forbindelse til en computer uden behov for drivere, 4-niveaus brugerstyring og en intern systemlogkapacitet på 100.000 poster, 3000 applikationsprøvebiblioteker |
| Volumen | 320 g |
| Display Type | Farve TFT Touchskærm |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Display Dimensioner | 7 tommer |
| Inkluderer | Inuse-dæksel |
| Sprog | Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk, French, German, Italian, Polish, Spanish |
| Vis mere |