Få mere at vide
OHAUS™ Explorer™ EXR Semi-Mikro Balance
Artikelnummer. 31454153 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
120 g
120 g, 220 g
220 g
82 g, 120 g
Model-:
EXR125
EXR125D
EXR125DM
EXR125M
EXR225
EXR225D
EXR225DM
EXR225M
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model-
31454153 82 g, 120 g EXR125D
31454183 120 g EXR125
31454162 120 g, 220 g EXR225D
31454188 220 g EXR225
31454143 82 g, 120 g EXR125DM
31454177 120 g EXR125M
31454131 120 g, 220 g EXR225DM
31454172 220 g EXR225M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31454153 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 31059121
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Avancerede EXR-serievægte forbedrer din arbejdsgang med fremragende vejningsevne, avanceret kommunikation og miljøvenligt design.
Intelligent brugeroplevelse
  • 7-tommer touchskærm: Levende farver, et letrenligt glaspanel og kemisk resistens sikrer en klar og holdbar grænseflade.
  • Ubesværet opsætning og overvågning: En digital boble, der sikrer en glat og ligetil opsætning.
  • Specialtilpassede terminallys: Giv klar og øjeblikkelig feedback om under- eller overbelastningsforhold.
  • Standard firkantet vejepande: Designet til laboratorieeffektivitet og specifikt designet til at hjælpe med prøveforberedelse.
  • eksempelbiblioteker delt mellem applikationer; Ansøg til 11 vejningsapplikationer og 1000 prøvebiblioteker for Explorer EXR
  • Aftageligt trækskjold: Til nem rengøring og langtidspleje samt specifikke store vægtningsapplikationer.
Fremragende vejningspræstation
  • Digital højhastigheds lastcelle: De digitale vægtkomponenter (DWC) giver fordelen ved at skabe selvstændige load cell-moduler. Hurtige og præcise målinger med denne avancerede teknologi sikrer, at vejningsprocesserne både er hurtige og meget præcise.
  • Interne kalibreringssystemer: Automatiske og brugerudløste spændkalibreringsmuligheder sikrer præcise målinger.
  • Anti-Static Draftshield: Reducerer statisk elektricitet omkring balancen for ensartede resultater.
  • Rutinemæssig gentagelsestest: Sikrer konsekvent langsigtet nøjagtighed og pålidelighed. Ideelt til kritiske anvendelser som vejning i regulerede miljøer, hvor det er nødvendigt at opfylde strenge usikkerhedskrav (f.eks. kræver farmakopei usikkerhed ≤ 0,10%).
Understøtter overholdelse af datasporbarhed
  • Udstyret med flere USB porte; Med en enestående fleksibilitet giver direkt-til-Excel-funktionen en grundlæggende, men meget brugervenlig løsning til dataoverførsel.
  • HID Forbindelse: Human Interface Device muliggør forbindelser til computere uden behov for drivere og nem integration med LIMS MES-systemer.
  • Tidssynkronisering: Network Time Protocol (NTP) sikrer nøjagtig tidsregistrering.
  • Systemlog: Alle ændringer foretaget i balanceindstillingen vil gemme poster i systemlogfilen. Disse systemlogfiler kan gennemgås og eksporteres som PDF til et USB USB-drev.
  • Direkte dataoverførsel: Direkte eksport til Excel og lagring af data i USB CSV- og PDF-formater.
  • Etiketudskrivningsfunktion: 2 forudindstillede skabeloner og 10 tilpassede skabeloner til håndtering af overførsler af halvfærdige produkter.
  • Elektronisk signatur: Når funktionen Elektronisk Signatur er aktiveret, vil bruger-ID'et blive brugt i udskriftsfeltet, når bruger-ID-indholdsindstillingen vælges.
Miljøvenligt design
  • Strømforbrug: 65% reduktion i dvaletilstand.
  • Reduceret forsendelsesvægt: 36% vægtreduktion for ikke-draftshield-modeller, 64% vægtreduktion for draftshield-modeller.
  • Genanvendte materialer: Op til 58% af de samlede komponenter. Aluminiumskonstruktion: Erstatter de fleste plastmaterialer for holdbarhed og bæredygtighed.
  • Dematerialisering: Reducerer antallet af komponenter for at forbedre produktionseffektiviteten.
  • ACT Labelcertificering: Elleve modeller er certificeret med etiketten ACT , hvilket fremhæver deres miljøpåvirkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Automationsgrænseflade Opnået ensartede resultater med indbygget automatisk kalibrering, berøringsfri sensorer og en ventileret vejningsbakke. Få pålidelige data med den digitale højhastigheds load cell.
Kalibrering AutoCal™ - Automatisk
Tilslutningstype Tidssynkronisering NTP, understøttelse af HID (Human Interface Device) forbindelse til en computer uden behov for drivere, 4-niveaus brugerstyring og en intern systemlogkapacitet på 100.000 poster, 1000 applikationssamplebiblioteker.
Volumen 82 g, 120 g
Display Type Farve TFT Touchskærm
Læsbarhed 0.01 mg, 0.1 mg
Fugtighedsområde 80% RH, ikke-kondenserende
Inkluderer Inuse-dæksel
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, polsk, spansk
Linearitet 0.2 mg
Materiale Zinklegering
Model- EXR125D
Gentagelighed 0.1 mg
Stabiliseringstid 5 sekunder.
Test belastning 100 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Type Semi-mikro balance
Vejetilstande Tjek vejning, optælling, datakommunikation, densitetsbestemmelse, differentialvejning, fyldning, formulering, lovlig til handel, procentvægtning, pipettekalibrering, statistik/sqc, vejning nedenfor
Dimensioner (L x B x H) 393 x 230 x 370 mm
Længde (metrisk) 393 mm
Bredde (engelsk) Pan 3,14 tommer
Bredde (metrisk) 230 mm
Bredde (metrisk) panorering 80 mm
Højde (metrisk) 370 mm
Dybde (metrisk) 393 mm
Vægt (metrisk) 8.7 kg
Elektriske krav AC Adapter (Inkluderet)
Spænding 100/240 V
Strømstyrke 1.5 A
Frekvens 50/60 Hz