Få mere at vide
Ohaus™ Explorer Analytical-vægte
Artikelnummer. 11850113 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
320 g
Model-:
EX324M
EX324M/AD
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Model- Pakningsstørrelse
11850113 320 g EX324M Hver
15399032 320 g EX324M/AD Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11850113 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 83021336
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kombiner moderne funktioner og designelementer for at tilbyde uovertruffen funktionalitet i højtydende vægte. Ohaus™ Explorer Analytical-vægte forenkler selv de mest komplekse laboratoriemålinger.
Ohaus™ Explorer™ har avancerede programmer til at forenkle selv de mest komplekse laboratoriemålinger. Uanset om det drejer sig om at bestemme forskellen mellem start- og restvægte eller at beregne tætheden af faste stoffer og væsker, kan Explorer™ eliminere behovet for tidskrævende manuelle beregninger og datalogning. Den højopløselige skærm og den innovative brugergrænseflade gør vægtopsætning og brug ubesværet. Alle 3 vægte fås med trækskærm af glas.
  • Flersproget VGA-farveberøringsskærm i høj opløsning med ikoner for enkel betjening
  • Programmerbare multifunktionelle berøringsfrie sensorer for renlighed, hastighed og sikkerhed
  • Flere anvendelsestilstande plus bibliotek til lagring af personlige indstillinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC, OIML, NTEP, IEC/EN 61010-1:2010; CAN/CSA-C22.2
Volumen 320 g
Display Type Grafisk VGA-berøringsskærm i farver, 4 kabler
Læsbarhed 0.0001 g
Display Dimensioner 90 H × 195 W x 154 mm D
Fugtighedsområde 80 % maks. op til 30 °C/86 °F aftagende lineært
Inkluderer Terminal, vejebase, 90 mm vejeplatform
Linearitet ±0,0002 g
Materiale ABS-plast, rustfrit stål, glas
Model- EX324M
Gentagelighed ±0,0001 g
Følsomhedsdrift 1,5 ppm/°C
Stabiliseringstid ≤3 sek.
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
Test belastning 300 g, OIML E2 eller ASTM klasse 1
Type Analytical og Precision-vægt
Vejetilstande Vejning, deleoptælling, procentvejning, kontrolvejning
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 6.9 kg
Vægt (metrisk) forsendelse 9.6 kg
Elektriske krav AC-adapterindgang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz
Strømstyrke 0,6 A
Frekvens 50/60 Hz