Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssæt
Artikelnummer. 15849126
Mængde:
1 L (ExpiSf CD Medium), 4 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer)
5 x 10 L (ExpiSf CD Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer)
6 x 1000 ml (ExpiSf CD Medium), 24 x 1 mL (ExpiSf Enhancer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15849126
Brand: Gibco™ A3767808
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssæt er designet til at øge proteinekspressionen fra højdensitetssuspensionskulturer af Sf9-insektceller markant ved hjælp af ExpiSf Udtrykssystem.
De ExpiSf Protein Production Kit er designet til at øge proteinekspressionen fra high-density suspensionskulturer af Sf9-insektceller markant. Sættet inkluderer den kemisk definerede, animalske oprindelsesfri ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD Medium, som tilsammen driver det højest mulige niveau af proteinekspression fra baculovirus-inficerede ExpiSf9 Celler.
De ExpiSf Proteinproduktionssæt:
  • Leverer mere end 80 % mere proteinudbytte i high-density suspension Sf9 cellekultur end ExpiSf CD Medium alene
  • Inkluderer ExpiSf Enhancer, som er specielt designet til at arbejde sammen med ExpiSf CD-medium til markant at øge proteinekspression fra baculovirus-inficerede insektcellekulturer
  • Demonstrerer direkte skalerbarhed af baculovirusinfektion fra kulturvolumener på 4 mL i dybbrøndsplader til> 3 L i rystekolber
De ExpiSf Protein Production Kit er specielt designet til at arbejde med ExpiSf9 Celler i ExpiSf Udtrykssystem. Sættet leverer tilstrækkeligt ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD-medium til at inficere 1 L, 10 L eller 50 L kultur. ExpiSf CD Medium kan også købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Medier og reagenser, ExpiSf CD Meidum og ExpiSf Enhancer
Mængde 5 x 10 L (ExpiSf CD Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer)
Indhold og opbevaring 5 x 10 L pose ExpiSf CD Medium, opbevares i mørke ved 2 C °til 8 °C; 5 x 40 ml ExpiSf Enhancer, opbevares (ved 2 °C til 8 °C; Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen)
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Kompatible celler Insektceller
Format Væske
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Udtryksmekanisme Cellebaseret ekspression
Udtrykssystem Baculovirus
Produktlinje ExpiSf