Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktionssæt
Beskrivning
De ExpiSf Protein Production Kit er designet til at øge proteinekspressionen fra high-density suspensionskulturer af Sf9-insektceller markant. Sættet inkluderer den kemisk definerede, animalske oprindelsesfri ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD Medium, som tilsammen driver det højest mulige niveau af proteinekspression fra baculovirus-inficerede ExpiSf9 Celler.
De ExpiSf Proteinproduktionssæt:
- Leverer mere end 80 % mere proteinudbytte i high-density suspension Sf9 cellekultur end ExpiSf CD Medium alene
- Inkluderer ExpiSf Enhancer, som er specielt designet til at arbejde sammen med ExpiSf CD-medium til markant at øge proteinekspression fra baculovirus-inficerede insektcellekulturer
- Demonstrerer direkte skalerbarhed af baculovirusinfektion fra kulturvolumener på 4 mL i dybbrøndsplader til> 3 L i rystekolber
De ExpiSf Protein Production Kit er specielt designet til at arbejde med ExpiSf9 Celler i ExpiSf Udtrykssystem. Sættet leverer tilstrækkeligt ExpiSf Enhancer og ExpiSf CD-medium til at inficere 1 L, 10 L eller 50 L kultur. ExpiSf CD Medium kan også købes separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Medier og reagenser, ExpiSf CD Meidum og ExpiSf Enhancer |
| Mængde | 10 L (ExpiSf CD-medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer) |
| Indhold og opbevaring | 10 L pose ExpiSf CD Medium, opbevares i mørke ved 2 C °til 8 °C; 40 ml ExpiSf Enhancer, opbevares (ved 2 °C til 8 °C; Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri |
| Kompatible celler | Insektceller |
| Format | Væske |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Udtryksmekanisme | Cellebaseret ekspression |
| Udtrykssystem | Baculovirus |
| Produktlinje | ExpiSf |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.