Få mere at vide
Gibco™ ExpiSf™ CD Medium
Beskrivelse
- Leverer høj reproducerbarhed og lot-to-lot pålidelighed
- Letter ekspression på højt niveau af baculovirus-inficerede kulturer og opnår proteinudbytter tre gange højere end traditionelle insektekspressionsplatforme
- Understøtter vækst af suspension Sf9-kulturer til tætheder på ca. 2 x 107 celler/ml, med> 90% cellelevedygtighed
- Understøtter højdensitetsinfektion af suspension Sf9-celler med rekombinant baculovirus
- Understøtter vækst, transfektion og baculovirusinfektion af Sf9-celler i kulturformater fra plader med 24 dybe brønde til> 3L i rystekolber
- Er en klar til brug formulering, uden behov for tilskud
- fremstillet ved hjælp af en ISO 13485-certificeret proces i henhold til 21 CFR 820 medicinsk udstyr gældende god fremstillingspraksis (cGMP)
ExpiSf™ CD Medium er en kernekomponent i ExpiSf Udtrykssystem. Til proteinekspression på højeste niveau bruges mediet i kombination med en matchet proteinekspressionsforstærker, ExpiSf Enhancer, som leveres som en del af ExpiSf Proteinproduktionskit (kat. nr. A3767806). Sf21 og High Five™ celler tilpasset til andre kommercielt tilgængelige serumfrie medier kan tilpasses til vækst i ExpiSf CD Medium; selvom sekventiel tilpasning er påkrævet, og vækst med høj tæthed er ikke garanteret. ExpiSf™ CD Medium anbefales ikke til adhærente cellekulturer. Celler dyrkes typisk i Erlenmeyer-stil kolber på en rysteplatform i en ikke-befugtet, ikke-CO2 cellekulturinkubator.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 L |
| Indhold og opbevaring | 20 L pose, opbevares i mørke ved –°2 8 C Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri |
| Kompatible celler | Insektceller |
| Format | Væske |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | ExpiSf |