Få mere at vide
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionssæt
Beskrivelse
The ExpiFectamine CHO Transfection Kit is a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133) and enables transient transfection of high-density cultures of Chinese hamster ovary (CHO) cells. The high-efficiency, cationic transfection reagent, coupled with an optimized transfection enhancer and culture feed, will help power the highest possible level of protein expression from ExpiCHO-S Cells (Cat. No. A29127) cultured in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001).
ExpiFectamine CHO-transfektionssæt er en kernekomponent i ExpiCHO-ekspressionssystem-sæt (kat. nr. A29133) og muliggør forbigående transfektion af high-density kulturer af kinesisk hamster ovarie (CHO) celler. Det højeffektive, kationiske transfektionsreagens kombineret med en optimeret transfektionsforstærker og dyrkningsfoder vil hjælpe med at skabe det højest mulige niveau af proteinudtryk fra ExpiCHO-S-celler (kat. nr. A29127) dyrket i ExpiCHO-ekspressionsmedie (kat. nr. A2910001).
Alle komponenter arbejder synergistisk sammen med ekspressionsudbytter på 1–3 g pr. l transfekteret kultur, hvilket er påvist for nogle antistof- og ikke-antistofproteiner.
Funktionerne i ExpiFectamine CHO Transfektionssæt inkluderer:
- Muliggør robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver dig større tillid til dine resultater og mulighed for at bruge CHO-celler fra forskning til opdagelse
- Opnå > 90 % transfektionseffektivitet i CHO-cellekulturer med høj densitet, med matchende transfektionsforstærker og kulturfoder for at øge transfektionsydelsen og proteinekspressionen
- Bruger en tredjedel til halvdelen mindre plasmid-DNA end andre transfektionsreagenser
- Skaler vækst og transfektion i kulturformater fra <1 ml i dybbrøndsplader op til 5 l ved brug af Nalgene-rysteflasker med vinklet bund
- Fleksible, pålidelige dyrknings- og transfektionsprotokoller med flere muligheder, der nemt passer ind i de nuværende arbejdsgange for transient ekspression
ExpiFectamine CHO-transfektionssæt er specielt designet til at fungere med ExpiCHO-S celler i ExpiCHO-ekspressionssystem-sæt. Transfektionssættet leverer det kationiske ExpiFectamine CHO-transfektionsreagens, ExpiFectamine CHO-transfektionsforstærker og ExpiCHO-foder. ExpiCHO-S-celler og ExpiCHO-ekspressionsmedie fås separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM tilpasset |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: • ExpiFectamine™ CHO-reagens, 3,2 ml • ExpiFectamine™ CHO-forstærker, 6 ml • ExpiCHO-foder, 330 ml Tilstrækkeligt til transfektion af 1 l kultur Opbevares i mørke ved 2°C til 8°C. |
| Celletype | Ovarieceller |
| Format | Kit |
| Promotor | pcDNA™ 3.4 |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Produkttype | CHO-transfektionssæt |
| Mængde | Til 1 l kultur |
| Vis mere |