Få mere at vide
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionssæt
Artikelnummer. 13423269
Mængde:
Til 1 l kultur
Til 10 l kultur
Til 50 l kultur
Pakningsstørrelse:
1 L
1 sæt
10 L
Artikelnummer. 13423269
Brand: Gibco™ A14526
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til forbigående transfektion af højdensitetskulturer af HEK (human embryonal nyre) 293-celler.
The ExpiFectamine 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293 Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F cells cultured in Expi293 Expression Medium.
ExpiFectamine™ 293-transfektionssæt er en kernekomponent i Expi293™-ekspressionssystem. Den er designet til forbigående transfektion af kulturer med høj densitet af HEK (human embryonal nyre) 293-celler. Det højeffektive, kationiske, lipidbaserede transfektionsreagens og transfektionsforstærkere er designet til at drive det højest mulige niveau af proteinekspression fra Expi293F™-celler dyrket i Expi293™-ekspressionsmedie
  • Designet specifikt til transfektion af suspensionscellekulturer med høj densitet, med matchende transfektionsforstærkere, der booster transfektionsydelse og proteinekspression
  • Opnår proteinudbytter, der er 2- til 10 gange højere end andre transfektionsreagenser, der anvendes på 293-cellekulturer med høj densitet
  • Beskæftiger de samme transiente ekspressionsprotokoller, der typisk anvendes i nuværende 293-suspensionskultursystemer med lav densitet, så man nemt kan skifte fra systemer med lav densitet til Expi293 ™-ekspressionssystemet med højt udbytte og høj densitet
  • Giver robuste og reproducerbare transfektionsresultater, hvilket giver brugerne større tillid til deres resultater
  • Skaler transfektioner for kulturvolumener på mindre end 1 ml til mere end 10 liter, samtidig med at ækvivalente volumetriske proteinudbytter opretholdes
ExpiFectamine™ 293-transfektionssæt er specielt designet til at fungere med Expi293F™ celler i Expi293™-ekspressionssystem. Transfektionssættet består af det kationiske lipid-baserede ExpiFectamine™ 293-reagens og ExpiFectamine™ 293-transfektionsforstærkere 1 og 2. Forstærkerne tilsættes 18 til 22 timer efter transfektionen for at øge transfektionen, cellernes levedygtighed og proteinekspressionen. Protokollen for brug af ExpiFectamine™ 293-transfektionskomponenter ligner meget transfektionsprotokoller for andre transiente ekspressionsreagenser, såsom 293fectin™ og FreeStyle™ MAX.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Expi293F™
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfri, serumfri
Indhold og opbevaring Fem 10-l-sæt; tilstrækkelig til transfektion af 50 l kultur
Opbevares ved +2°C til +8°C
Celletype Etablerede cellelinjer
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
Produktlinje ExpiFectamine
Produkttype Transfektionssæt
Renhed Cellekulturklasse
Mængde Til 50 l kultur
Serum kompatibel Nej