Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Met (– ) Transfektionssæt
Description
Kitkomponenter er specifikt formuleret uden methionin, hvilket giver brugerne mulighed for at tilføje mærket methionin efter eget valg.
Funktioner:
- Methioninfri formulering
- 2- til 10 gange højere proteinudbytter sammenlignet med andre transfektionsreagenser, der anvendes til 293-cellekultur med høj densitet
- Samme transient transfektionsprotokol som ExpiFectamine 293 Transfektionssæt
- Skalerbar transfektion fra lille til stor skala, mens ækvivalente volumetriske proteinudbytter opretholdes
Specielt designet til at arbejde med Expi293F cellelinjer som en del af Expi293 Udtrykssystem
Komponenter inkluderet i ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionssæt er:
- 2,7 ml ExpiFectamine 293 Reagens
- 5 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsforstærker
- 1 x 50 ml ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionsforstærker 2
- 100 ml Opti-Plex Kompleksdannelsesbuffer (methioninfri)
Komponentvolumener er tilstrækkelige til at transficere 1 L kultur
Specifications
Specifications
| Klassifikation | AOF, kemisk defineret, methioninfri, proteinfri, serumfri |
| Indhold og opbevaring | •3 x 0,9 ml ExpiFectamine 293 Transfektionsreagens, opbevares ved 2 –8 °C 5 •mL ExpiFectamine • ExpiFectamine ––° • 293 Opti-Plex –Enhancer °1, opbevares ved 2 –8 °C 50 mL 293 Met ( ) Enhancer 2, opbevares ved 2 8 C 100 mL Complexation Buffer, opbevares ved 2 8 C (beskyttes mod lys) |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | ExpiFectamine |
| Produkttype | Transfektionssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |