Få mere at vide
ExpiCHO-S™ Celler (cGMP Banked)
Artikelnummer. 17895170
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Artikelnummer. Mængde
17895170 1 hætteglas
1 options
Artikelnummer. 17895170 Leverandør Gibco Leverandørnr. A37785
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ExpiCHO-S Celler er afledt af en ikke-konstrueret sub-klon, der blev screenet og isoleret fra CHO-S kinesisk hamster æggestok (CHO ) celler. De er en kernekomponent i ExpiCHO Udtrykssystemsæt.
  • ExpiCHO-S Celler er afledt af en ikke-konstrueret sub-klon, der blev screenet og isoleret fra CHO-S kinesisk hamster æggestok (CHO ) celler
  • De er en kernekomponent i ExpiCHO Udtrykssystemsæt
  • ExpiCHO-S Celler holdes i suspensionskultur, har minimal tendens til at klumpe og vokse til høj tæthed i ExpiCHO Udtryksmedium
  • Som en del af ExpiCHO Expression System Kit, cellerne genererer overlegne proteinudbytter ved forbigående transfektion sammenlignet med standard CHO , 293 og høj tæthed Expi293F celler
  • Celler er afledt fra den samme Master Seed Bank som standard ExpiCHO-S Celler
  • Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende ca. 1,1 mL celler med 1 x 107 levedygtige celler pr. ExpiCHO Ekspressionsmedium og 10 % DMSO
  • Cellerne skal optøs direkte i ExpiCHO Udtryksmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring Opbevares i flydende nitrogen.
Cellelinje ExpiCHO-S, cGMP Banked
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Frosset
Arter Hamster
Antal celler 1 x 107 celler/ml
Produktlinje ExpiCHO-S
Produkttype ExpiCHO-S Celler
Mængde 1 hætteglas
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.