Få mere at vide
Gibco™ ExpiCHO™ Expression System Kit
Artikelnummer. p-200089243
Cellelinje:
CHO-S, SFM Adapted
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15441923
Brand: Gibco™ A29133
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2 hætteglas frosne ExpiCHO-S™-celler, 1 flaske 1000 ml ExpiCHO™ Expression Medium, 1 ExpiFectamine™ CHO-transfektionssæt til 1 l kultur, 1 hætteglas Antibody Expressing Positive Control Vector, 1 flaske 100 ml OptiPRO™ SFM; opbevar alle komponenter ved +2 - +8° C, undtagen frosne celler opbevaret i flydende nitrogen
ExpiCHO Expression System-sæt kombinerer det gode fra hurtig, ultra-højt-udbytte forbigående proteinproduktion i suspensionskultur med fordelen ved ekspression i kinesisk hamster-ovarieceller (CHO).
ExpiCHO Expression System Kit kombinerer det gode fra hurtig, ultra–højt-udbytte forbigående proteinproduktion i suspensionskultur med fordelen ved ekspression i kinesisk hamster-ovarieceller (CHO). Den er baseret på højdensitetskultur af ExpiCHO-S-celler i ExpiCHO Expression Medium. Forbigående ekspression er drevet af ExpiFectamine CHO transfektionsreagens, designet specifikt til højdensitets CHO-suspensionskultur, i kombination med en specialiseret transfektionsforstærker og kulturfoder.
Alle komponenter arbejder synergistisk sammen med påviste ekspressionsudbytter på 1–3 g pr. l transficeret kultur for nogle antistof- og ikke-antistofproteiner.
ExpiCHO Expression System muliggør:
  • Udbytte fra milligram til multigram af rekombinant protein pr. liter kultur i 5–14 dage efter transfektion
  • Robuste og reproducerbare transfektionsresultater for større tillid til resultater og evne til at bruge CHO-celler fra forskning til opdagelse
  • Transfektionseffektivitet på >90 % til højdensitets suspension af CHO-cellekultur med matchende transfektionsforstærker og kulturfoder for at booste transfektionsydelse og proteinekspression
  • Anvendelse af en tredjedel til en halvdel mindre plasmid-DNA end andre transfektionsreagenser
  • Fleksibel, pålidelig kultur og transfektionsprotokoller med flere muligheder, der let passer ind i aktuelle arbejdsgange for forbigående ekspression
  • Skalerbart udtryk for kulturformater fra <1 ml i plader med dybe brønde op til 5 l ved brug af Nalgene rystekolber med vinklet bund
Komponenterne inkluderet i ExpiCHO Expression System Kit er: 2 hætteglas med frosne ExpiCHO-S-celler, 1 l ExpiCHO Expression Medium, 1 ExpiFectamine CHO-transfektionssæt tilstrækkeligt til at transficere 1 l kultur, OptiPRO SFM og en antistof-udtrykkende positiv kontrolvektor.
ExpiCHO-S-celler, ExpiCHO Expression Medium, ExpiFectamine CHO-transfektionssæt og OptiPRO SFM kan også købes separat.
Alle komponenter i systemet er uden animalsk oprindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Expression System
Protein tag Umærket
Leveringstype Transfektion
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring • 2 hætteglas frosne ExpiCHO-S celler
• 1000 ml ExpiCHO Expression Medium
• 1 ExpiFectamine CHO Transfection Kit til 1 l kultur
• 1 hætteglas Antibody Expressing Positive Control Vector
• 100 ml OptiPRO SFM
Opbevar alle komponenter ved 2-8 °C, undtagen frosne celler, som skal opbevares i flydende nitrogen.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd eller tøris
Cellelinje CHO-S, SFM Adapted
Udtrykssystem Pattedyr
Produktlinje ExpiCHO
Til brug med (applikation) Proteinproduktion, konstitutivt udtryk
Promotor CMV