Få mere at vide
Gibco™ Expi293F™ Inducerbare GnTI-celler
Beskrivelse
Cellelinje etableret ved selektiv knockout af GnTI-genet og stabil integration af det regulatoriske plasmid pcDNA6/TR, som koder for TetR-genet under kontrol af den humane CMV-promotor. Det er et kraftfuldt værktøj til tetracyclin-inducerbar højudbytteekspression af homogent glycosylerede rekombinante proteiner.
Funktioner:
- Suspension, højdensitetskultur i Expi293 Udtryksmedium
- Homogen N-glycosylering af udtrykte proteiner
- Tetracyclin-inducerbar proteinekspression med ekstremt lave basale ekspressionsniveauer
- Ækvivalent proteinudbytte til forældre Expi293F celler —op til 1 g/L
Til inducerbar ekspression af et protein af interesse kræves pcDNA5/ TO pattedyrsekspressionsvektor eller en tilsvarende inducerbar vektor til tetracyclin-reguleret genekspression.
Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 mL celler med 1 x 10 7 levedygtige celler/mL i Expi293 Ekspressionsmedium og 10 % DMSO. Cellerne skal optøs direkte i Expi293 Udtryksmedium.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas Expi293F Inducerbare GnTI-celler (1x10 7 celler/hætteglas), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen |
| Produktlinje | Expi293 |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Forsendelsestilstand | Tøris |