Få mere at vide
Gibco™ Expi293F™ Inducerbare celler
Beskrivelse
Cellelinje etableret ved stabil integration af det regulatoriske plasmid pcDNA6/TR, som koder for TetR-genet under kontrol af den humane CMV-promotor. Det er et kraftfuldt værktøj til tetracyclin-inducerbar højudbytteekspression af rekombinante proteiner.
Funktioner:
- Suspension, højdensitetskultur i Expi293 Udtryksmedium
- Tetracyclin-inducerbar proteinekspression med ekstremt lave basale ekspressionsniveauer
- Ækvivalent proteinudbytte til forældre Expi293F celler —op til 1 g/L
- Betydeligt højere proteinudbytter end andre HEK293 Tet-inducerbare cellelinjealternativer
Til inducerbar ekspression af et protein af interesse kræves pcDNA5/TO pattedyrsekspressionsvektor eller en tilsvarende inducerbar vektor til tetracyclin-reguleret genekspression.
Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 mL celler med 1 x 10 7 levedygtige celler/mL i Expi293 Ekspressionsmedium og 10 % DMSO. Cellerne skal optøs direkte i Expi293 Udtryksmedium
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 hætteglas Expi293F Inducerbare celler (1x10 7 celler/hætteglas), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen |
| Produktlinje | Expi293 |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Forsendelsestilstand | Tøris |