Få mere at vide
Gibco™ Expi293F™ GnTI-celler
Artikelnummer. 16346552
Skift visning
Mængde:
1 hætteglas
Artikelnummer. Mængde
16346552 1 hætteglas
1 options
Artikelnummer. 16346552 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39240
 Begrænset vare
På lager
Expi293F GnTI-cellelinje er afledt af manipuleret Expi293F celler, der ikke har N-acetylglucosaminyltransferase I (GnTI) aktivitet og derfor mangler komplekse N-glycaner
Kraftfuldt værktøj til højtydende ekspression af homogent glycosylerede rekombinante proteiner.
Funktioner:
  • Suspension, højdensitetskultur i Expi293 Udtryksmedium
  • Homogen N-glycosylering af udtrykte proteiner
  • Ækvivalent proteinudbytte til forældre Expi293F celler —op til 1 g/L
  • Betydeligt højere proteinudbytter end andre HEK293 GnTI-cellelinjealternativer
Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 mL celler med 1 x 10 7 levedygtige celler/mL i Expi293 Ekspressionsmedium og 10 % DMSO. Cellerne skal optøs direkte i Expi293 Udtryksmedium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 hætteglas Expi293F GnTI-celler (1x10 7 celler/hætteglas), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen
Produktlinje Expi293
Mængde 1 hætteglas
Forsendelsestilstand Tøris