Få mere at vide
Gibco™ Expi293F™-celler
Artikelnummer. p-7181079
Mængde:
1 ml
6 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
6ml
Hver
Artikelnummer. 13305554
Brand: Gibco™ A14527
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Expi293F humane celler er afledt af 293-cellelinjen og er en kernekomponent i Expi293-ekspressionssystemet.
Expi293F humane celler er afledt af 293-cellelinjen og er en kernekomponent i Expi293-ekspressionssystemet. De holdes i suspensionskultur og vil vokse til høj densitet i Expi293-ekspressionsmedie. Expi293F-celler er meget transfekterbare og genererer overlegne proteinudbytter sammenlignet med standard 293-cellelinjer i forbigående proteinekspression.
Expi293F-cellernes egenskaber omfatter:
  • Suspensionskulturceller forhåndstilpasset til Expi293 ekspressionsmedie
  • Påvist højere proteinekspressionsniveauer end andre 293-celler tilpasset Expi293 ekspressionsmedie
  • Udviser hurtigere cellevækst og højere kulturlevedygtighed end standard suspension-tilpassede 293-celler
  • Konsekvent transient ekspressionsydelse af Expi293F-celler i over 30 passager efter optøning
  • Fås også fra en cGMP-bank (kat. nr. 100044202)
Frosne celler leveres i et hætteglas indeholdende 1 ml celler med 1 x 107 levedygtige celler/ml i Expi293 ekspressionsmedie og 10 % DMSO. Cellerne skal optøs direkte i Expi293-ekspressionsmedie. Multipakningen med seks hætteglas eliminerer behovet for at udvide og genoprette cellerne i laboratoriet.
Celler dyrkes typisk i kolber på en rysteplatform i en befugtet CO2-cellekulturinkubator. Kulturer er dog skalerbare fra mængder af <1 ml i multibrøndsplader til >10 l i bioreaktorer. Proteinhøsten kan udføres 2 til 7 dage efter transfektion, afhængigt af det udtrykte protein. Ved ekspression af rekombinante antistoffer høstes der typisk 5 til 7 dage efter transfektionen. Der er ikke behov for dyrkningsmedietilskud eller batchfødning under ekspressionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 10 7 celler⁄ml, opbevares i flydende nitrogen
Cellelinje Expi293F
Celletype Nyre (embryonal)
Kultur Type Suspensionscellekultur
Form Kryokonserveret
Arter ADN
Medieanbefaling Expi293™-ekspressionsmedie
Antal celler 1 x 107
Produktlinje Expi293
Produkttype Expi293F-celler
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde ADN