Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Mødte (– ) Proteinmærkningssæt
Beskrivelse
Kitkomponenter er specifikt formuleret uden methionin, hvilket giver brugerne mulighed for at tilføje mærket methionin efter eget valg.
Funktioner:
- Methionin-frit medium og transfektionsfremmende formuleringer
- 2 til 10 gange højere proteinudbytter sammenlignet med andre transfektionsreagenser, der anvendes til 293-cellekultur med høj densitet
- Samme transient transfektionsprotokol som ExpiFectamine 293 Transfektionssæt
- Skalerbar transfektion fra lille til stor skala, mens ækvivalente volumetriske proteinudbytter opretholdes
Specifikt designet til let at integrere med andre komponenter i Expi293 Udtrykssystem, herunder Expi293F celler og Expi293 Udtryksmedium
Komponenter inkluderet:
- 1 L Expi293 Mødte (– ) Udtryksmedium
- 1 ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionssæt tilstrækkeligt til at transficere 1 L kultur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proteinmærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Tilstrækkelig til | Proteinproduktion |
| Indhold og opbevaring |
|
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Produktlinje | Expi293F |