Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Mødte (– ) Udtryksmedium
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1000ml
Beskrivelse
- Mediet er en del af Expi293 platform for hurtig, transient proteinekspression med højt udbytte fra pattedyrs HEK293-celler
- Designet til brug i kombination med ExpiFectamine 293 Met (– ) Transfektionssæt til applikationer, hvor mærkning af methioninrester i proteiner ønskes
- Bemærk: mediet vil ikke understøtte cellevækst eller -ekspression, medmindre det suppleres med methionin
Funktioner:
- Understøtter vækst af suspension 293 kulturer til tætheder på over 1,5 x 10 7 celler/ml
- Tilsvarende ydeevne til Expi293 Udtryksmedium
- Indeholder ikke methionin
- Indeholder ikke fenolrød
- Formuleret med GlutaMAX I Supplement
- Tilskud med methionin påkrævet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 293 Udtryksmedium |
| Indhold og opbevaring | 1 L Expi293 Mødte (– ) Expression Medium, opbevares ved 2 –8 °C (beskyt mod lys) |
| Klassifikation | AOF, kemisk defineret, methioninfri, proteinfri, serumfri |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Expi293 |
| Mængde | 1 L |
| Form | Væske |