Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Inducerbart udtrykssystemsæt
Artikelnummer. 16386395
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16386395 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16386395 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39251
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Expi293 Inducible Expression System Kit er en del af Expi293 platform for hurtig, transient proteinekspression med højt udbytte fra pattedyrs 293-celler
  • Systemsættet er centreret om konstrueret Expi293F celler, der stabilt udtrykker tetracyclin repressor (TetR) proteinet, hvilket muliggør tetracyclin-reguleret proteinekspression
  • Inducerbar cellelinje blev etableret ved stabil integration af det regulatoriske plasmid pcDNA6/TR, som koder for TetR-genet under kontrol af den humane CMV-promotor
  • Denne cellelinje er et kraftfuldt værktøj til tetracyclin-inducerbar højtydende ekspression af rekombinante proteiner
Funktioner:
  • Tetracyclin-inducerbar proteinekspression med ekstremt lave basale ekspressionsniveauer
  • Ækvivalent proteinudbytte til forældre Expi293F celler —op til 1 g/L
  • pcDNA5/TO ekspressionsvektor til tetracyclin-reguleret ekspression af genet af interesse
  • Suspension, høj-densitet kultur af Expi293F Inducerbare celler i Expi293 Udtryksmedium
  • Højeffektiv transient transfektion vha ExpiFectamine 293 reagens i kombination med specialiserede transfektionsforstærkere
Komponenter inkluderet:
  • 1 hætteglas frosset Expi293F Inducerbare celler
  • 1 l af Expi293 Udtryksmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 transfektionssæt tilstrækkeligt til at transficere 1 L kultur
  • 100 ml Opti-Plex Kompleksdannelsesbuffer
  • 1 pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector kit
  • 500 mg tetracyclinhydrochlorid
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor
Alle komponenter i Expi293 Inducible Expression System kan også købes individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Inducerbart udtrykssystemsæt
Leveringstype Transfektion
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring • Expi293F Inducerbare celler (1x10 7 celler/hætteglas), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen
• 1 L Expi293 Expression Medium, opbevares ved –2 °8 C (beskyttes mod lys)
• ExpiFectamine 293 Transfektionssæt til 1 L kultur, opbevares ved 2 –8 °C
•100 mL Opti-Plex Complexation Buffer, opbevares ved –2 °8 C (beskyttes mod lys)
• 20μ g pcDNA5/TO Mammalian Expression Vector, opbevares –ved °2 8 C eller langtidsopbevaring ved -°20 C.
• pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor, opbevares ved –2 °8 C eller langtidsopbevaring ved -20 °C.
• 500 mg tetracyclinhydrochlorid, opbevares ved -20 °C
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd eller tøris
Udgangsmateriale DNA
Cellelinje Expi293F™
Produktlinje Expi293
Til brug med (applikation) Proteinekspression
Promotor CMV/TO