Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ GnTI-Expression System Kit
Artikelnummer. 16366395
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16366395 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16366395 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A39250
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Expi293 GnTI-Expression System Kit er en del af Expi293 platform for hurtig, transient proteinekspression med højt udbytte fra pattedyrs 293-celler
Systemsættet er centreret om konstrueret Expi293F celler, der ikke har N-acetylglucosaminyltransferase I (GnTI) aktivitet og derfor mangler komplekse N-glycaner. Cellelinjen blev etableret ved selektiv knockout af GnTI-genet i parental Expi293F celler. Denne cellelinje er et kraftfuldt værktøj til højudbytteekspression af homogent glycosylerede rekombinante proteiner.
Funktioner:
  • Homogen N-glycosylering af udtrykte proteiner
  • Ækvivalent proteinudbytte til forældre Expi293F celler - op til 1 g/L
  • Betydeligt højere proteinudbytter end andre HEK293 GnTI-cellelinjealternativer
  • Suspension, høj-densitet kultur af Expi293F GnTI- celler i Expi293 Udtryksmedium
  • Højeffektiv transient transfektion vha ExpiFectamine 293 reagens i kombination med specialiserede transfektionsforstærkere
Komponenter inkluderet:
  • 1 hætteglas frosset Expi293F GnTI- celler
  • 1 l af Expi293 Udtryksmedium
  • 1 ExpiFectamine 293 transfektionssæt tilstrækkeligt til at transficere 1 L kultur
  • 100 ml Opti-Plex Kompleksdannelsesbuffer
  • 1 PNGase F Glycan Cleavage kit
  • pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor
Alle komponenter i Expi293 GnTI-Expression System kan også købes individuelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Leveringstype Transfektion
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring • Expi293F GnTI-celler (1x10 7 celler/hætteglas), opbevares i vapor-phase flydende nitrogen
• 1 L Expi293 Expression Medium, opbevares ved –2 °8 C (beskyttes mod lys)
• ExpiFectamine 293 Transfektionssæt til 1 L kultur, opbevares ved 2 –8 °C 100
•mL Opti-Plex Complexation Buffer, opbevares ved 2 –8 °C (beskyttes mod lys)
•PNGase F Glycan Cleavage Kit, opbevares ved -°20
•C pRABBIT IgG IRES-EmGFP positiv kontrolvektor, opbevares –ved °2 8 C eller langtidsopbevaring ved -20 °C
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd eller tøris
Cellelinje Expi293F™
Produktlinje Expi293
Til brug med (applikation) Proteinproduktion