Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Udtryksmedium
Beskrivelse
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Expi293™ Ekspressionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium til vækst og transfektion af suspensionsadapterede humane embryonale nyre (HEK) 293-celler. Det er specifikt designet som en kernekomponent til at understøtte en kultur med høj densitet Expi293F™ celler i Expi293™ Ekspressionssystem til skalerbar forbigående proteinekspression.
- Understøtter vækst af 293-kulturer i suspension til tætheder på over 1,5 x 10^7 celler/ml
- Transfektionskompatibelt serumfrit suspensionskulturmedium muliggør transfektionseffektiviteter på mere end 70 % ved brug af ExpiFectamine™ transfektionsreagens
- Muliggør vedvarende ekspression på højt niveau af transient transfekterede kulturer med høj densitet, hvilket giver udbytter på op til 1 gram pr. liter rekombinant protein
- Understøtter vækst og transfektion af 293-celler i kulturformater på mindre end 1 ml i multibrøndsplader til mere end 10 l i engangsbioreaktorer
- Indeholder ikke fenolrød
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | Expi293F™ |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Ekspressionsmedie |
| Med tilsætningsstoffer | GlutaMAX |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød |
| Produktlinje | Expi293 |
| Mængde | 20 L |
| Indhold og opbevaring | Én 20 l universalpose Opbevares i mørke ved 2-8°C. |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.