Få mere at vide
Gibco™ Expi293™ Udtryksmedium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13489756
Skift visning
Mængde:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
20 L
6 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13489756 6 x 1 l 6 L
15490694 10 l 10 L
15400704 20 l 20 L
13469756 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13489756 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1435102
Expi293 Ekspressionsmedium designet til vækst og transfektion af suspensionstilpassede humane embryonale nyrer (HEK) 293 celler.
Expi293 Ekspressionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium til vækst og transfektion af suspensionsadapterede humane embryonale nyre (HEK) 293-celler. Det er specifikt designet som en kernekomponent til at understøtte højtæthedskultur af Expi293F celler i Expi293 Expression System for skalerbar transient proteinekspression.
Expi293™ Ekspressionsmediet er et kemisk defineret, serumfrit, proteinfrit medium til vækst og transfektion af suspensionsadapterede humane embryonale nyre (HEK) 293-celler. Det er specifikt designet som en kernekomponent til at understøtte en kultur med høj densitet Expi293F™ celler i Expi293™ Ekspressionssystem til skalerbar forbigående proteinekspression.
  • Understøtter vækst af 293-kulturer i suspension til tætheder på over 1,5 x 10^7 celler/ml
  • Transfektionskompatibelt serumfrit suspensionskulturmedium muliggør transfektionseffektiviteter på mere end 70 % ved brug af ExpiFectamine™ transfektionsreagens
  • Muliggør vedvarende ekspression på højt niveau af transient transfekterede kulturer med høj densitet, hvilket giver udbytter på op til 1 gram pr. liter rekombinant protein
  • Understøtter vækst og transfektion af 293-celler i kulturformater på mindre end 1 ml i multibrøndsplader til mere end 10 l i engangsbioreaktorer
  • Indeholder ikke fenolrød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje 293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™ , FreeStyle™ 293-F celler, 293F
Celletype Embryonale nyreceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri, Serumfri
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Ekspressionsmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat, Dextrose, Pyridoxin HCl
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen hypoxanthin, Ingen thymidin, Ingen insulin, Ingen A-vitamin, Ingen 2-Mercaptoethanol
Produktlinje Expi293
Mængde 6 x 1 l
Endotoksin niveau < 1 EU/mL
Format Flaske(r)
Inkluderet antibiotika Ingen antibiotika
Uorganiske salte Calcium, magnesium, natriumfosfat
Osmolalitet 275-295 mOsm/kg
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2°C til 8°C i mørke
Kulturmiljø CO2
Kultur Type Suspensionscellekultur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Isopropoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropoxybenzoicacid
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.