Få mere at vide
CELLPATH EXPERT XTF MONTERINGSMEDIUM
Artikelnummer. 30226294
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30226294 1 l
30226295 4 x 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226294 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. SEA190000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.53 DKK
    454.27 DKK / 1 L
    Spare 748.26 DKK
    62% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ExPert XTF er et xylen- og toluenfrit monteringsmedium, som bruges til at dække og permanent bevare tynde farvede vævssektioner. Da XTF er fri for xylen og toluen (som begge kan være kræftfremkaldende), giver det øget sikkerhed for slutbrugeren.
  • Brydningsindekset ligner ExPert, som er tæt på glass' ved +20 °C.
  • Vigtige fordele:
  • Sikkert for slutbrugeren som xylen- og toluenfri
  • Egnet til manuel og automatiseret dækslingering
Tekniske data
Produkttype Monteringsmedium
Reagenstype Monteringsløsning
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExPert XTF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: XTF Clearing Agent,Isopar E, Isobutyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacrylate,1-dodecanethiol