Få mere at vide
CELLPATH EXPERT MONTERINGSMEDIUM
Artikelnummer. 30226292
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
30226292 1 l
30226293 4 x 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226292 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. SEA160000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1332.58 DKK
    472.76 DKK / 1 L
    Spare 859.82 DKK
    64% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
ExPert er et xylenbaseret medium, der bruges til montering og efterfølgende konservering af præparater. Som et hurtigtørrende medium gør det brugerne muligt hurtigt at screene dias i laboratoriet.
  • ExPert har fremragende langtidsopbevaringsegenskaber og viser ingen misfarvning af det monterede eksemplar efter mange års arkivering.
  • Brydningsindekset svarer til det markedsførende produkt og ligger tæt på glassets +20 °C. Viskositeten er optimeret for at reducere dannelsen af luftbobler, samtidig med at mediets klarhed øges.
  • Vigtige fordele:
  • Hurtigtørring
  • Egnet til manuel og automatiseret dækslingering
  • Brydningsindeks svarende til markedsledende ækvivalenter
  • Viskositeten optimeres for at reducere luftbobler og øge klarheden
Tekniske data
Produkttype Monteringsmedium
Reagenstype Monteringsløsning
Volumen (metrisk) 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ExPert Mounting Medium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene