Få mere at vide
BINDER™ Udvidelsesstativer
Artikelnummer. 17479493 Shop alle BINDER produkter
Kammermateriale:
Aluminium
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
Model VD/VDL 115
VD/VDL 23
VD/VDL 56
Artikelnummer. 17479493
Brand: BINDER™ 80122056
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Binder Expansion Rack-teknologi sikrer optimal varmeoverførsel.
  • Tilbehør Mulighed for BINDER serie VD/VDL - Ekspansionsreoler i aluminium
Tekniske data
Kammermateriale Aluminium
Til brug med (udstyr) VD/VDL 56
Type Udvidelsesstativ
Materiale Aluminium