Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ekspanderet polystyren reagensglasbakker
Stillinger:
96
119
250
Diameter (metrisk) åbning:
8,5 mm
14,5 mm
16,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til opbevaring af store mængder reagensglas.
- Formstøbte fingerrecesser for at hjælpe med løft
- Har dybe huller for at give stabilitet til reagensglas og hætteglas
- Stabil, let og stabelbar
- Fås i forskellige størrelser for at imødekomme laboratoriebehov
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Oversigt | Huldybde: 22 mm |
| Holder | Rør (16,5 mm) |
| Materiale | Ekspanderet polystyren |
| Stillinger | 96 |
| Stabelbar | Ja |
| Til brug med (applikation) | Meget anvendelige bakker til store mængder reagensglas |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 220 x 220 x 32 mm |
| Diameter (metrisk) åbning | 16,5 mm |
| Vis mere |