Få mere at vide
R&D Systems™ Exosome Standards (Human Serum)
Artikelnummer. 18693310 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 100 μg Hætteglas
2 x 30 μg Hætteglas
6 x 100 μg Hætteglas
6 x 30 μg Hætteglas
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18693310 6 x 30 μg Hætteglas
18602660 2 x 30 μg Hætteglas
18634850 2 x 100 μg Hætteglas
18614031 6 x 100 μg Hætteglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18693310 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP249827180ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8875.00 DKK
    8394.75 DKK / Pakke med 6
    Spare 480.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Produktlinje Novus
Mængde 6 x 30 μg Hætteglas