Få mere at vide
Novus Biologicals™ Exosome Standards (Human Serum)
Artikelnummer. p-200086931 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
2 x 100 μg Hætteglas
2 x 30 μg Hætteglas
6 x 100 μg Hætteglas
6 x 30 μg Hætteglas
Artikelnummer. 18602660
Brand: Novus Biologicals™ NBP24982760ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Mængde 2 x 30 μg Hætteglas