Få mere at vide
Novus Biologicals™ Exosome Standards (HCT116 cell line)
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
2 x 100 μg Hætteglas
2 x 30 μg Hætteglas
6 x 100 μg Hætteglas
6 x 30 μg Hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C. |
| Koncentration | LYOPH |
| Mængde | 6 x 100 μg Hætteglas |