Få mere at vide
Novus Biologicals™ Exosome Standards (COLO1 cell line)
Artikelnummer. 18655380 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 100 μg Hætteglas
2 x 30 μg Hætteglas
6 x 100 μg Hætteglas
6 x 30 μg Hætteglas
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18655380 6 x 30 μg Hætteglas
18644351 2 x 100 μg Hætteglas
18652591 6 x 100 μg Hætteglas
18694040 2 x 30 μg Hætteglas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 18655380 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP249845180ug
Assay Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
Koncentration LYOPH
Mængde 6 x 30 μg Hætteglas