missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Exosome component 1 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30499069 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30499069 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30499069 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335122MFV450

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Exosome component 1 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Exosome component 1
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 450 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CGI-108,3'-5' exoribonuclease CSL4 homolog, CSL4 exosomal core protein homolog, Csl4p, CSL4p13, exosomal core protein CSL4, exosome component 1hCsl4p, homolog of yeast exosomal core protein CSL4, SKI4, Ski4p
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-195 of human Exosome component 1 (NP_057130.1).,, Sequence:, MAPPVRYCIPGERLCNLEEGSPGSGTYTRHGYIFSSLAGCLMKSSENGALPVVSVVRETESQLLPDVGAIVTCKVSSINSRFAKVHILYVGSMPLKNSFRGTIRKEDVRATEKDKVEIYKSFRPGDIVLAKVISLGDAQSNYLLTTAENELGVVVAHSESGIQMVPISWCEMQCPKTHTKEFRKVARVQPEFLQT
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 51013
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.