Få mere at vide
Exosome component 1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeschreibung
Exosome component 1 Polyclonal antibody specifically detects Exosome component 1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Exosome component 1 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | DyLight 755 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CGI-108,3'-5' exoribonuclease CSL4 homolog, CSL4 exosomal core protein homolog, Csl4p, CSL4p13, exosomal core protein CSL4, exosome component 1hCsl4p, homolog of yeast exosomal core protein CSL4, SKI4, Ski4p |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-195 of human Exosome component 1 (NP_057130.1).,, Sequence:, MAPPVRYCIPGERLCNLEEGSPGSGTYTRHGYIFSSLAGCLMKSSENGALPVVSVVRETESQLLPDVGAIVTCKVSSINSRFAKVHILYVGSMPLKNSFRGTIRKEDVRATEKDKVEIYKSFRPGDIVLAKVISLGDAQSNYLLTTAENELGVVVAHSESGIQMVPISWCEMQCPKTHTKEFRKVARVQPEFLQT |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?