Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktrengøringsreagens
Artikelnummer. 31722984 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
200 μl, 100 forberedelser
Artikelnummer. Mængde
31722984 200 μl, 100 forberedelser
1 options
Artikelnummer. 31722984 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A55242
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ExoSAP-IT™ PCR-produktrensningsreagens bruges til enzymatisk oprensning af amplificeret PCR-produkt ved at hydrolysere overskydende primere og nukleotider i ét enkelt trin
  • ExoSAP-IT™ PCR-produktrensningsreagens bruges til enzymatisk oprensning af amplificeret PCR-produkt ved at hydrolysere overskydende primere og nukleotider i ét enkelt trin
  • ExoSAP-IT-rensede prøver er klar til brug i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering eller single nucleotid-polymorfi (SNP)-analyse
  • Reaktionsopsætningen er komplet med ét pipetteringstrin, som efterfølges af to inkubationer
  • Den første inkubation fordøjer overskydende primer og defosforylerer nukleotider
  • Den anden, højtemperatur-inkubation, inaktiverer enzymerne
  • Direkte tilsætning ExoSAP-IT af reagens til PCR-produktet eliminerer overførselstrin til rør, brønde eller kolonner og bevarer PCR-amplikoner, hvilket hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering
  • Efter enzymatisk oprensning med ExoSAP-IT reagens vil primere og dNTP'er ikke længere forstyrre DNA-sekventering eller SNP-analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ved -5 °C til -30 °C.
Format Sæt
Prøvetype PCR-produkter
Til brug med (applikation) PCR-rensning
Antal reaktioner 100 forberedelser
Protein form Rekombinant
Mængde 200 μl, 100 forberedelser
Forsendelsestilstand Tøris
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.