Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktoprydningsreagens
Artikelnummer. 15839906
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5.000 reaktioner
500 reaktioner
Reaktioner i 2000
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15839906 5.000 reaktioner Hver
15829906 Reaktioner i 2000 Hver
14880652 500 reaktioner 1ml
12664537 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15839906 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 78205.10.ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
ExoSAP-IT™ PCR-produktoprensningsreagens bruges til enzymatisk oprensning af amplificeret PCR-produkt. Det hydrolyserer overskydende primere og nukleotider i et enkelt trin.
  • Fjern overskydende primere og ikke-inkorporerede nukleotider enzymatisk
  • Forbered DNA-sekventeringsprøver med ét pipetteringstrin
  • Bevar værdifulde PCR-produkter med op til 100% genopretning
  • Minimer søjneoprydning og prøvetab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendt på tøris. Opbevar ved -20 °C.
Oversigt ExoSAP-IT™ PCR-produktrensningsreagens, 5000-reaktioner, rekombinant, tøris, DNA-sekventering eller single nucleotide polymorphism (SNP) analyse, brug med PCR-rensning
Prøvetype PCR-produkter
Til brug med (applikation) PCR-rensning
Antal reaktioner 5.000 reaktioner
Produktlinje ExoSAP-IT
Protein form Rekombinant
Mængde 10 mL
Forskningskategori Genetiske sygdomme
Forsendelsestilstand Tøris