Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktoprydningsreagens
Artikelnummer. 14880652
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
5.000 reaktioner
500 reaktioner
Reaktioner i 2000
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
14880652 500 reaktioner 1ml
15839906 5.000 reaktioner Hver
15829906 Reaktioner i 2000 Hver
12664537 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 14880652 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 78201.1.ML
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ExoSAP-IT™ PCR-produktoprensningsreagens bruges til enzymatisk oprensning af amplificeret PCR-produkt. Det hydrolyserer overskydende primere og nukleotider i et enkelt trin.
  • Fjern overskydende primere og ikke-inkorporerede nukleotider enzymatisk
  • Forbered DNA-sekventeringsprøver med ét pipeteringstrin
  • Bevar dyrebare PCR-produkter med op til 100 % genopretning
  • Minimer kolonneoprydning og prøvetab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C.
Oversigt ExoSAP-IT™ PCR-produktoprensningsreagens, 500 reaktioner, rekombinant, tøris, DNA-sekventering eller enkeltnukleotidpolymorfi (SNP)-analyse, brug med PCR-oprensning
Prøvetype PCR produkter
Til brug med (applikation) PCR oprensning
Antal reaktioner 500 reaktioner
Produktlinje ExoSAP-IT
Protein form Rekombinant
Mængde 1 mL
Forskningskategori Genetiske sygdomme
Forsendelsestilstand Tøris