Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ PCR-produktoprydningsreagens
Artikelnummer. 12664537
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 Reactions
500 reaktioner
5000 Reactions
Pakningsstørrelse:
1ml
Hver
Artikelnummer. 12664537
Brand: Applied Biosystems™ 78200.200.UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ExoSAP-IT™ PCR-produktoprensningsreagens bruges til enzymatisk oprensning af amplificeret PCR-produkt. Det hydrolyserer overskydende primere og nukleotider i et enkelt trin.
  • Fjern overskydende primere og ikke-inkorporerede nukleotider enzymatisk
  • Forbered DNA-sekventeringsprøver med ét pipeteringstrin
  • Bevar dyrebare PCR-produkter med op til 100 % genopretning
  • Minimer kolonneoprydning og prøvetab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C.
Oversigt ExoSAP-IT™ PCR-produktoprydningsreagens, 100 reaktioner, rekombinant, tøris, DNA-sekventering eller enkeltnukleotidpolymorfisme (SNP)-analyse, brug med PCR-oprensning
Prøvetype PCR produkter
Til brug med (applikation) PCR oprensning
Antal reaktioner 100 reaktioner
Produktlinje ExoSAP-IT
Protein form Rekombinant
Mængde 200μ L
Forskningskategori Genetiske sygdomme
Forsendelsestilstand Tøris