Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-ITExpress PCR-produktoprydning med sporingsfarve
Beskrivelse
- 5 minutters protokol: Hurtigste behandlingstid til resultater
- Et-rør, et-trins PCR-oprydning: Tilføj ExoSAP-IT Udtryk direkte til PCR-produkt
- Ny enzymteknologi: Irreversibelt inaktiveret på kun et minut ved 80 °C
- Opbevar PCR-prøver: 100 % genvinding af PCR-produkter, uanset amplikonlængde
- Eliminer spin-søjler eller perler: Reducerer tid og fejl markant, mens udbyttet øges
- Kompatibel: Ingen interferens i downstream-applikationer
- Skalerbar: Behandl en bred vifte af volumener
- Flere formater: Enkelt rør, 8 rør strimmel og 96-brønds pladeformater tilbyder fleksibilitet fra manuel pipettering til automatiserede arbejdsgange
- Gå grønt: Generer mindre affald med en enkeltrørsopløsning til PCR-oprydning
- Valgfrit sporingsfarvestof: Mist aldrig overblikket over reagenstilsætning under pipettering
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C. |
| Til brug med (applikation) | Sekventering, PCR-rensning |
| Antal reaktioner | 500 reaktioner |
| Produktlinje | ExoSAP-IT |
| Produkttype | PCR Produktoprydning |
| Protein form | Rekombinant |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forskningskategori | Genetiske sygdomme |
| Forsendelsestilstand | Tøris |