Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktoprydningsreagens
Artikelnummer. 15543677
Antal reaktioner:
100
2000
480 reaktioner, strimmel med 8 rør
500
5000
Pakningsstørrelse:
2000 reaktioner
480 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Artikelnummer. 15543677
Brand: Applied Biosystems™ 75001.1.ML
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjerner overskydende primere og dNTP'er. Interfererer ikke med downstream-applikationer.
  • Blanding af to hydrolytiske enzymer, en modificeret Exonuclease I og Alkaline Phosphatase fra rejer (SAP ), i en specielt formuleret buffer
  • Et-rør, et-trins PCR-oprydning
  • Fem minutters protokol
  • Enkeltrør, 8-rørs strimmel og 96-brønds pladeformater tilbyder fleksibilitet fra manuel pipettering til automatiserede arbejdsgange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Antal reaktioner 500