Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™Express PCR-produktoprydningsreagens
Beskrivelse
- Blanding af to hydrolytiske enzymer, en modificeret Exonuclease I og Alkaline Phosphatase fra rejer (SAP ), i en specielt formuleret buffer
- Et-rør, et-trins PCR-oprydning
- Fem minutters protokol
- Enkeltrør, 8-rørs strimmel og 96-brønds pladeformater tilbyder fleksibilitet fra manuel pipettering til automatiserede arbejdsgange
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Antal reaktioner | 480 reaktioner, strimmel med 8 rør |