Få mere at vide
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup
Artikelnummer. 15583677
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
2000 reaktioner
40μ L
480 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
20 reaktioner
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15583677 40μ L 20 reaktioner
15819906 2000 reaktioner Hver
15869896 480 reaktioner Hver
15889896 5000 reaktioner Hver
15899896 100 reaktioner Hver
15879896 500 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15583677 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 75001.40.UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ExoSAP-IT™ Express PCR Product Clean-up Reagent fjerner overskydende primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra en PCR-reaktion. Denne enzymatiske oprensningsmetode giver præcision, øget udbytte og en hurtigere ekspeditionstid sammenlignet med alternative oprensningsmetoder, såsom spinsøjler eller perler.
Nøgletræk ved ExoSAP-IT™Ekspres reagens:
  • 5 minutters protokol —Hurtigste ekspeditionstid til resultater
  • Et-rør, et-trins PCR-oprydning —Tilføj ExoSAP-ITUdtryk direkte til PCR-produkt
  • Ny enzymteknologi —Irreversibelt inaktiveret på kun et minut ved 80 °C
  • Bevar PCR-prøver —100 % genvinding af PCR-produkter, uanset amplikonlængde
  • Eliminer spin-søjler eller -perler. —Reducerer tid og fejl betydeligt, mens udbyttet øges
  • Kompatibel —Ingen interferens i downstream-applikationer
  • Skalerbar —Behandl en bred vifte af volumener
  • Flere formater —Enkeltrørs-, 8-rørsstrimmel- og 96-brønds pladeformater tilbyder fleksibilitet fra manuel pipettering til automatiserede arbejdsgange
  • Bliv grøn —Generer mindre affald med en enkeltrørsopløsning til PCR-oprydning
Oversigt
Det er nødvendigt at fjerne overskydende primere og ikke-inkorporerede nukleotider fra PCR-reaktionen før sekventering.
En enzymatisk oprydningsmetode giver præcision og hastighed over teknologier såsom spin-søjler eller perler. ExoSAP-ITExpress reagens består af to hydrolytiske enzymer, en modificeret Exonuclease I og Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP ), i en specielt formuleret buffer. Det bruges til at fjerne overskydende primere og dNTP'er fra en PCR-blanding uden interferens i downstream-applikationer. Denne unikke, meget stabile løsning med ét rør giver større selvtillid og overlegne sekventeringsresultater (fig. 1).
Innovativ løsning
Vores forskere konstruerede Exonuclease I til at have øget varmelabilitet, hvilket muliggør inaktivering på kun 1 minut (fig. 2). ExoSAP-ITExpress -reagens tilsættes direkte til PCR-produktet til en 4 minutters oprydning ved 37 C, °efterfulgt af en 1 minuts inaktivering ved 80 °C, hvilket giver nøjagtige og ensartede resultater på kun 5 minutter.
Hurtigste PCR-oprydningsmetode
Denne nye teknologi giver mulighed for en betydelig reduktion i prøveoprydningstiden med minimale trin, hvilket giver den enkleste arbejdsgang (fig. 3). ExoSAP-ITExpress -reagens tilbyder hurtige ekspeditionstider og forbedret effektivitet af ressourcer, samtidig med at den leverer den kvalitet, som forskerne har vænnet sig til, når de bruger ExoSAP-IT til PCR-produktoprydning.
Opbevar PCR-prøver— enkelt et trin, 100% genopretning
De ExoSAP-ITExpress enzymatisk oprydningsmetode er designet til at minimere fejl ved at reducere din protokol til et enkelt pipettetrin, hvilket giver mulighed for automatiseret eller manuel behandling fra et enkelt rør eller mikrotiterbrønd. ExoSAP-ITExpress -reagens overgår konkurrenterne ved at sikre 100 % genvinding af alle amplikonstørrelser, både korte og lange (tabel 1).
ExoSAP-ITExpress PCR Product Cleanup er aktiv i almindeligt anvendte PCR-buffere, så der kræves ingen bufferudveksling. Efter behandling, ExoSAP-ITExpress- reagens inaktiveres ved opvarmning ved 80 C °i 1 minut. De behandlede PCR-produkter er derefter klar til efterfølgende analyse i applikationer, der kræver, at DNA er fri for overskydende primere og nukleotider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendt på tøris. Opbevares ved -20 °C.
Format 8 Rørstrip, 96-brønds plade, Rør
Formulering Liquid
Til brug med (applikation) PCR Purification
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produkttype Express PCR Product Clean-up Reagent
Mængde 40μ L
Test tid 5 min.