Få mere at vide
Thermo Scientific™ Exonuclease III (200 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Exonuklease III (ExoIII) udviser fire katalytiske aktiviteter ( se reference1). Den 3'≥ 5' exodeoxyribonukleaseaktivitet af ExoIII er specifik for dobbeltstrenget DNA. ExoIII nedbryder dsDNA fra stumpe ender, 5'-overhæng eller hak, frigiver 5'-mononukleotider fra 3'-enderne af DNA-strenge og producerer strækninger af enkeltstrenget DNA. Det er ikke aktivt på 3'-overhængende ender af DNA, der er mindst fire baser lange og ikke bærer en 3'-terminal C-rest ( se reference 2) på enkeltstrenget DNA eller på phosphorthioat-bundne nukleotider.
ExoIII 3'-phosphatase-aktivitet fjerner det 3'-terminale fosfat, hvilket genererer en 3'-OH-gruppe. ExoIII RNAse H-aktivitet nedbryder exonukleolytisk RNA-strengen i RNA-DNA-hybrider. ExpOOO apurin/apyrimidin-endonuklease-aktivitet spalter phosphodiesterbindinger ved apurin- eller apyrimidin-steder for at producere 5'-termini, der er basefri deoxyribose 5'-phosphatrester.
Højdepunkter
- Aktiv i restriktionsenzymbuffere
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 U/μl |
| Enzym | Exonuklease |
| Kompatibel buffer | Enzymbuffer |
| Mængde | 4.000 enheder |
| Produkttype | Exonuklease III |