Få mere at vide
Thermo Scientific™ Exonuklease I (20 U/μ L)
Artikelnummer. 10354530 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
20.000 enheder
4.000 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
10354530 20.000 enheder
10548930 4.000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354530 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. EN0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00 DKK
    3187.65 DKK / Pakke med 20000
    Spare 652.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Nedbryd enkeltstrenget DNA i en 3'→ 5'-retning med Exonuclease I (ExoI), hvilket efterlader 5'-terminale dinukleotider intakte.
Exonuclease I (ExoI) nedbryder enkeltstrenget DNA i en 3'≥ 5' retning. Det frigiver deoxyribonukleosid 5'-monophosphater på en trinvis måde og efterlader 5'-terminale dinukleotider intakte.
Det spalter ikke DNA-strenge med terminale 3'-OH-grupper blokeret af phosphoryl- eller acetylgrupper.
Højdepunkter
  • Aktiv i PCR-buffere
Applikationer
  • Primerfjernelse fra PCR-blandinger:
    • før PCR-produktsekventering
    • li>til et-rørs ''megaprimer'' PCR-mutagenese
  • Fjernelse af enkeltstrenget DNA indeholdende en 3'-hydroxylterminal fra nukleinsyreblandinger
  • Assay for tilstedeværelsen af enkeltstrenget DNA med en 3'-hydroxylterminal
Note
Enzymet er ikke egnet til at fjerne 3'-udhæng af dsDNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 20 U/μ L
Enzym Exonuklease
Mængde 20.000 enheder
Produkttype Exonuklease I
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10X Reaction Buffer for Exonuclease I
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide