Få mere at vide
exo-Norborneol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | exo-Norborneol |
| CAS | 497-37-0 |
| Molekylær formel | C7H12O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2 |
| IUPAC navn | (1R,3S,4S)-bicyclo[2.2.1]heptan-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.16 |
| Formel vægt | 112.0888 |