Få mere at vide
exo-MGK 264, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide |
| CAS | 208521-26-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H25 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | rel-(3aR,4R,7S,7aS)-2-(2-Ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, exo-MGK 264 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14+,15- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCC(CC)CN1C(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]2C1=O |
| Vis mere |