Få mere at vide
exo-MGK 264, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320804
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30320804 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 30320804 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15250200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide
CAS 208521-26-0
Analyt- eller komponentnavne exo-N-(2-Ethylhexyl)-5-norbornen-2,3-dicarboximide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H25 N O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym rel-(3aR,4R,7S,7aS)-2-(2-Ethylhexyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, exo-MGK 264
InChI formel InChI=1S/C17H25NO2/c1-3-5-6-11(4-2)10-18-16(19)14-12-7-8-13(9-12)15(14)17(18)20/h7-8,11-15H,3-6,9-10H2,1-2H3/t11?,12-,13+,14+,15-
Løsningstype Neat
SMIL CCCCC(CC)CN1C(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@@H]2C1=O
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 275.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 275.1885 g/mol