Få mere at vide
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylanhydrid, 98%
Artikelnummer. 11367905
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367905 5 g 5g
11377905 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02947.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 29745-04-8 | C8H8O4 | 168,148 g/mol
exo-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylsyreanhydrid virker som et potentielt antitumormiddel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylsyreanhydrid virker som et potentielt antitumormiddel. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra fugt og oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29745-04-8
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD00213361
InChI nøgle JAABVEXCGCXWRR-GUCUJZIJSA-N
Synonym exo-3,6-Epoxyhexahydrophthalic anhydride; Norcantharadin
PubChem CID 12251906
SMIL C1CC2C3C(C1O2)C(=O)OC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 111 °C til 116 °C
Mængde 5 g
Beilstein 84287
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 168.15
Procent renhed ≥98%