Få mere at vide
exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride, 98+%
Artikelnummer. 11352246
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352246 100 g 100g
11332246 5 g 5g
11342246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11352246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03620.22
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6118-51-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Mellemprodukt i en nyttig syntese af 4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Mellemprodukt i en nyttig syntese af
4,4-dialkyl-2-butenolider, baseret på reaktion med to mol Grignard-reagens, efterfulgt af cycloreversion (eliminering af furan) for at frigive dobbeltbindingen.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6118-51-0
Molekylær formel C8H6O4
Molekylvægt (g/mol) 166.13
MDL nummer MFCD00151506,MFCD00077442,MFCD00151506,MFCD00151506
InChI nøgle QQYNRBAAQFZCLF-UHFFFAOYNA-N
Synonym exo-3,6-epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
PubChem CID 124671625
IUPAC navn 4,10-dioxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2C3OC(C=C3)C12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale exo-7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 118°C to 119°C
Mængde 100 g
Beilstein 10355
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 166.13
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.